Learn More
3,5-Diaminobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
62.80€ - 230.00€
CAS | 1949-55-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H10N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 166.18 |
Número MDL | MFCD00041433 |
Clave InChI | IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester |
PubChem CID | 7010431 |
Nombre IUPAC | 3,5-diaminobenzoato de metilo |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11383026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10848.09 |
10 g |
62.80€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11393026
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10848.18 |
50 g |
230.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Methyl 3,5-diaminobenzoate is used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 3,5-diaminobenzoato de metilo se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
1949-55-9 | |
166.18 | |
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N | |
7010431 | |
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N |
C8H10N2O2 | |
MFCD00041433 | |
methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester | |
3,5-diaminobenzoato de metilo |
Especificaciones
Methyl 3,5-diaminobenzoate | |
131°C to 134°C | |
C8H10N2O2 | |
2363309 | |
Insoluble in water. | |
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)N)N | |
166.18 | |
166.18 |
1949-55-9 | |
Odorless | |
MFCD00041433 | |
methyl 3,5-diaminobenzenecarboxylate, 3,5-diaminobenzoic acid methyl ester, methyldiaminobenzenecarboxylate, 3,5-diamino-benzoic acid methyl ester, benzoic acid,3,5-diamino-, methyl ester | |
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-diaminobenzoato de metilo | |
7010431 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only