Learn More
3-Amino-2-metilbenzoato de metilo, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15421888
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18583-89-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Número MDL MFCD00211328
Clave InChI ZOOQFAUFPWXUMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-methylbenzoic acid methyl ester, methyl3-amino-2-methylbenzoate, methyl-2-methyl-3-aminobenzoate, methyl 3-amino-2-methyl-benzoate, methyl2-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-o-toluic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-methyl-, methyl ester, pubchem4978, acmc-1c8sv, ksc495o4h
PubChem CID 3801025
Nombre IUPAC 3-amino-2-metilbenzoato de metilo
SMILES CC1=C(C=CC=C1N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-2-methylbenzoate
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.146 g/mL
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido