Learn More
Metil 3-amino-2-tiofenocarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10368680 10 g Frasco de vidrio 10 g
10378680 50 g Frasco de vidrio 50 g
10398703 250 g Frasco de vidrio 250 g
3 options
Código de producto. 10368680
Marca: Thermo Scientific Acros 214300100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22288-78-4 | C6H7NO2S | 157.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22288-78-4
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.19
Número MDL MFCD00009765
Clave InChI TWEQNZZOOFKOER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate, 3-aminothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-, methyl ester, 3-amino-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-2-thiophene carboxylate, methyl-3-amino-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-2-carbomethoxythiophene, 3-amino-2-methoxycarbonylthiophene, methyl3-aminothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 89652
Nombre IUPAC metil 3-aminotiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=C(N)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Punto de fusión 66°C to 67°C
Color Beige a beige amarronado
Punto de ebullición 100°C to 102°C (0.1 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.