Learn More
3-Nitrobenzoato de metilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022397
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
Código de producto. 11482138
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15155.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 618-95-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 3-nitrobenzoato de metilo se empleaba en la preparación de yodoareno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 618-95-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007250
Clave InChI AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl m-nitrobenzoate, methyl3-nitrobenzoate, benzoic acid, 3-nitro-, methyl ester, m-nitrobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, m-nitro-, methyl ester, 3-nitro-benzoic acid methyl ester, 3-nitro-benzoicacimethylester, acmc-209mxc, methyl 3-nitro-benzoate
PubChem CID 69260
Nombre IUPAC metil 3-nitrobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl 3-nitrobenzoate
Punto de fusión 77°C to 80°C
Punto de ebullición 279°C
Cantidad 50 g
Beilstein 392449
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.