Learn More
3-Oxo-3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina-6-carboxilato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate |
| Punto de fusión | 97°C to 99°C |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 14311523 |
| Sinónimo | methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, methyl 3,4-dihydro-3-oxo-2h-benzo b 1,4 thiazine-6-carboxylate, methyl 3-oxo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazine-6-carboxylate, pubchem13044, ksc497g3b, methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2h-1,, methyl3-oxo-2h-1,4-benzothiazine-6-carboxylate |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.25 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |