Learn More
3-Fenilpropionato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
Methyl 3-phenylpropionate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. 3-Phenylpropionic Acid Methyl Ester is an ester derivative of 3-phenylpropionic acid that is sometimes present in fragrance ingredients. It is also used as an application, aromatic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-fenilpropionato de metilo se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en el sector de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. El éster metílico de ácido 3- fenilpropiónico es un derivado del éster de ácido 3-fenilpropiónico que a veces se encuentra entre los ingredientes de los perfumes. También se utiliza como aplicación y como intermedio aromatizante.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
El 3-fenilpropionato de metilo se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en el sector de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. El éster metílico de ácido 3- fenilpropiónico es un derivado del éster de ácido 3-fenilpropiónico que a veces se encuentra entre los ingredientes de los perfumes. También se utiliza como aplicación y como intermedio aromatizante.
Solubilidad
Soluble en cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 3-phenylpropionate |
Densidad | 1.045 |
Punto de ebullición | 236°C to 239°C |
Temperatura de inflamación | 100°C (212°F) |
Índice de refracción | 1.502 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1909591 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |