Learn More
4,6-O-Bencilideno-alfa-D-glucopiranosa de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside, is used as a chiral building block and important intermediate in the preparation of different sugars. It is also used as an intermediate in chemical, pharmaceutical intermediate, pharmaceutical research and reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4,6-O-bencilideno-alfa-D-glucopiranosa de metilo se utiliza como compuesto básico quiral e importante intermediario en la preparación de diferentes azúcares. También se utiliza como intermediario en la investigación química, intermediario farmacéutico, en la investigación farmacéutica y como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua, acetona, benceno y éter etílico.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: 2-8 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methyl 4,6-O-benzylidene-alpha-D-glucopyranoside |
Punto de fusión | 163°C to 166°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1291458 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | It is soluble in water,acetone,benzene,ethyl ether |
Rotación óptica | +110° (c=2 in Chloroform) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.29 |
Porcentaje de pureza | 97% |