Learn More
Metil 4-formil-1-metil-1H-pirrol-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl 4-formyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.16 |
Porcentaje de pureza | 95% |