missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(4-Hidroximetil)benzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7026529
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11475137

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22564.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 6908-41-4 | C9H10O3 | 166.176 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6908-41-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00009984
Clave InChI VBWFYEFYHJRJER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-hydroxymethyl benzoate, benzoic acid, 4-hydroxymethyl-, methyl ester, 4-carbomethoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl benzoic acid methyl ester, methyl p-hydroxymethyl benzoate, acmc-209o5w, methyl p-hydroxymethylbenzoate, methyl-4-hydroxymethylbenzoate, p-methoxycarbonylbenzyl alcohol
PubChem CID 81325
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)benzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)CO

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl (4-hydroxymethyl)benzoate
Punto de fusión 46°C to 52°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado