missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Nitrobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7020840
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11489753

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12928.22

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 619-50-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol

It is employed in the biochemical characterization of NfsA, the Escherichia coli major nitroreductase exhibiting a high amino acid sequence homology to Frp, a Vibrio harveyi flavin oxidoreductase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se emplea en la caracterización bioquímica de la NfsA, la mayor nitrorreductasa de Escherichia coli que exhibe una alta homología de secuencia de aminoácidos a Frp, una flavina oxidorreductasa de Vibrio harveyi.

Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente.

Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 619-50-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00007350
Clave InChI YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-nitrobenzoate, benzoic acid, 4-nitro-, methyl ester, p-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl-p-nitrobenzoate, methyl-4-nitrobenzoate, benzoic acid, p-nitro-, methyl ester, p-carbomethoxynitrobenzene, unii-nmn8cth864, nmn8cth864, 4-nitrobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 12083
Nombre IUPAC 4-Nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 4-nitrobenzoate
Punto de fusión 95°C to 97°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1912198
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado