missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Metil-2-hexenoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11379016
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11379016

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20190.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 75513-56-3 | C8H14O2 | 142.198 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 75513-56-3
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.198
Número MDL MFCD00137613
Clave InChI KNSMNULJDOTFMN-GQCTYLIASA-N
Sinónimo methyl 5-methyl-2-hexenoate, methyl 5-methylhex-2-enoate, 2-hexenoic acid, 5-methyl-, methyl ester, methyl 2e-5-methylhex-2-enoate, methyl e-5-methylhex-2-enoate, 5-methyl-2-hexenoic acid methyl ester, e-5-methyl-2-hexenoic acid methyl ester, 5-methyl-2-hex-2-enoic acid methyl ester
PubChem CID 5702852
Nombre IUPAC (E)-5-metilhex-2-enoato de metilo
SMILES CC(C)CC=CC(=O)OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Methyl 5-methyl-2-hexenoate
Punto de ebullición 95°C to 100°C (26 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 1 g
Número UN UN3272
Beilstein 5240071
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado