Learn More
Alcohol metílico, anhidro, AR™, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. 15306121
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. 15306121
Marca: Macron Fine Chemicals 300425
Disolvente de grado analítico con una combinación de valor y pureza para uso general en laboratorio y almacén.
Los disolventes de grado AR™ de Macron Fine Chemicals™ ofrecen resultados fiables y coherentes a laboratorios de todo el mundo. Estos disolventes cumplen o superan los estándares generales de laboratorio para productos de calidad analítica, lo que ayuda a garantizar la integridad de los resultados en las aplicaciones.
  • La calidad que garantiza resultados consistentes
  • Especificaciones que cumplen o superan los requisitos de grado AR
  • Producido en instalaciones con certificación ISO para garantizar la fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Alcohol
Punto de fusión -97.6°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
Acidez Passes test
Aspecto Clear
Densidad 0.8g/mL
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 12°C
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación ≤0.001%
Fórmula molecular CH4O
Ácido valorable ≤0.0005meq/g
Número MDL MFCD00004595
Presión de vapor 13.02 kPa
Agua ≤0.1%
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado AR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.