Learn More
alfa-D-glucopiranosida de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454104
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11454104 100 g 100 g
11464104 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11454104
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12484.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-30-3 | C7H14O6 | 194.183 g/mol
Methyl alpha-D-glucopyranoside is a biochemical used to vary echo decay times in a study that assessed the effects of cryoprotection on the structure and activity of p21ras. It is also used in a study to investigate saccharide-mediated protection of chaotropic-induced deactivation of concanavalin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alfa-D-glucopiranosida de metilo es un bioquímico que se empleó para variar los tiempos de desintegración del eco en un estudio que evaluaba los efectos de la crioprotección en la estructura y actividad de la p21ras. También se utilizó en un estudio para investigar la protección mediada por sacáridos de la desactivación inducida por caotrópicos de la concanavalina A.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en éter
Notas
Mantener el recipiente herméticamente sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Es higroscópico por naturaleza. Almacenénese bajo gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-30-3
Fórmula molecular C7H14O6
Peso molecular (g/mol) 194.183
Número MDL MFCD00064086
Clave InChI HOVAGTYPODGVJG-IECVIRLLSA-N
Sinónimo methyl alpha-d-glucopyranoside, methyl alpha-d-glucoside, alpha-methylglucoside, alpha-methyl-d-glucoside, alpha-methyl d-glucose ether, methyl-alpha-d-glucopyranoside, alpha-d-methylglucoside, me alpha-glc, alpha-d-methyl glucoside, unii-qcf122nf3r
PubChem CID 7568545
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl alpha-D-glucopyranoside
Punto de fusión 166°C to 171°C
Densidad 1.46
Cantidad 100 g
Beilstein 81568
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6080
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in ether
Rotación óptica +159° (c=10 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza ≥98%