Learn More
Hidroyoduro de aminometanimidotioato de metilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10103992
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103992 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10095472 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10156932 50 g Frasco de vidrio ámbar 50 g
3 options
Código de producto. 10103992
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM00619EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4338-95-8
Fórmula molecular C2H7IN2S
Peso molecular (g/mol) 218.06
Número MDL MFCD00035598
Clave InChI LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
PubChem CID 197812
SMILES [H+].[I-].CSC(N)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC carbamimidotioato de metilo;hidroyoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.06
Porcentaje de pureza 95%