Learn More
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438810
500 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
Se aplica como agente aromatizante. Las empresas de alimentos utilizan MA artificial en sus dulces y chicles para darles su sabor a uva. Las compañías de bebidas lo han estado agregando al agua carbonatada y al azúcar en sus refrescos por la misma razón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-20-3
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Clave InChI VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC metil 2-aminobenzoato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Punto de fusión 24°C
Punto de ebullición 260°C
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Título del producto
Antranilato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >