Learn More
Araquidato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
58.09€ - 866.31€
CAS | 1120-28-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H42O2 |
Peso molecular (g/mol) | 326.57 |
Número MDL | MFCD00009014 |
Clave InChI | QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate |
PubChem CID | 14259 |
Nombre IUPAC | eicosanoato de metilo |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15210846
|
Thermo Scientific Acros
452820010 |
1 g |
58.09€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15289836
|
Thermo Scientific Acros
452820050 |
5 g |
188.94€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15299836
|
Thermo Scientific Acros
452820250 |
25 g |
866.31€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1120-28-1 | |
326.57 | |
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N | |
14259 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
C21H42O2 | |
MFCD00009014 | |
methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate | |
eicosanoato de metilo |
Especificaciones
Methyl arachidate | |
45.0°C to 48.0°C | |
>110°C | |
Frasco de vidrio | |
CH3(CH2)18COOCH3 | |
methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | |
326.57 | |
326.56 |
1120-28-1 | |
215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg) | |
98.5 % min. (GC) | |
C21H42O2 | |
MFCD00009014 | |
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N | |
eicosanoato de metilo | |
14259 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 214-304-8
Nombre del producto
- Methyl arachidate
RUO – Research Use Only