Learn More
Bromoacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072230 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10644842 100 g Frasco de vidrio 100 g
10792781 500 g Frasco de vidrio 500 g
10409120 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10072230
Marca: Thermo Scientific Acros 169550250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-32-2
Fórmula molecular C3H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 152.98
Número MDL MFCD00000189
Clave InChI YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
Nombre IUPAC metil 2-bromoacetato
SMILES COC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl bromoacetate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6100g/mL
Punto de ebullición 145.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 213
Gravedad específica 1.61
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.98
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl bromoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl bromoacetate