Learn More
Carbamato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10451481
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-55-0
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00007964
Clave InChI GTCAXTIRRLKXRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo urethylane, carbamic acid, methyl ester, methylurethan, carbamic acid methyl ester, methylkarbamat, methylkarbamat czech, unii-9wfx634x2t, ccris 885, methylester kyseliny karbaminove, methylester kyseliny karbaminove czech
PubChem CID 11722
ChEBI CHEBI:76606
Nombre IUPAC carbamato de metilo
SMILES COC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl carbamate
Punto de fusión 54.0°C to 56.0°C
Nombre de nota 99%
Punto de ebullición 176.0°C to 177.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCO2CH3
Beilstein 03, 21
Índice Merck 15, 6110
Información de solubilidad Solubility in water: 700g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in ethanol,soluble in acetone and ether
Cantidad 5 g
Temperatura de inflamación 93°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.06
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales adherentes
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbamato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >