Learn More
Metilcloroacetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10376690
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-34-4
Fórmula molecular C3H5ClO2
Peso molecular (g/mol) 108.52
Número MDL MFCD00000931
Clave InChI QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
PubChem CID 7295
Nombre IUPAC metilcloroacetato 2
SMILES COC(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl chloroacetate
Punto de fusión -33.0°C
Color Incolora
Densidad 1.2300g/mL
Punto de ebullición 130.0°C to 132.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2CO2CH3
Índice de refracción 1.4210 to 1.4230
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02,197
Índice Merck 15,6113
Gravedad específica 1.23
Información de solubilidad Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viscosidad 1.23 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido