Learn More
Metil α-D-manopiranósido, ≥99 %, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Vidrio ámbar
Descripción
Metil α-D-mannopiranósido, ≥99 %
- El metil α-D-manopiranósido es un azúcar inhibitorio de lectina
- Inhibidor competitivo de la unión de manosa por E. coli
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl α-D-Mannopyranoside |
Punto de fusión | 193°C to 196°C |
Color | Blanco |
Pérdida por secado | < 0.5% |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99% |
Envase | Vidrio ámbar |
Cantidad | 500 g |
Rotación específica | 76 to 85° (+ or -) |
Nombre IUPAC | (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hidroximetil)-6-metoxioxano-3,4,5-triol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.2 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- a-Methyl-D-mannopyranoside