Learn More
Decanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Descripción
It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el ácido caproico, detergentes, emulsionantes, agentes humidificantes, estabilizadores, resinas, lubricantes, plastificadores y aromatizantes. Se usa como intermediario químico para alcanolamidas y ácidos y alcoholes grasos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Se emplea como intermediario para el ácido caproico, detergentes, emulsionantes, agentes humidificantes, estabilizadores, resinas, lubricantes, plastificadores y aromatizantes. Se usa como intermediario químico para alcanolamidas y ácidos y alcoholes grasos.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl decanoate |
Punto de fusión | -18°C |
Densidad | 0.877 |
Punto de ebullición | 223°C to 225°C |
Temperatura de inflamación | 94°C (201°F) |
Índice de refracción | 1.425 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1759170 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.3 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Palabra de advertencia
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P391-Recoger el vertido.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.