Learn More
Methyl formate, Reagent Grade, 97%, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
4 x 1 L
Envase:
Glass bottle
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl formate |
Color | Colorless |
Densidad | 0.974g/mL at 20°C |
Punto de ebullición | 34°C (1013 hPa) |
Temperatura de inflamación | −19°C (−2.2°F) |
Envase | Glass bottle |
Fórmula lineal | HCO2CH3 |
Cantidad | 4 x 1 L |
Número UN | UN1243 |
Beilstein | 1734623 |