Learn More
Hexanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499642
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11499642
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10757.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-70-7 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-70-7
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009510
Clave InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
SMILES CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hexanoate
Punto de fusión -71°C
Densidad 0.885
Punto de ebullición 150°C to 151°C
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.405
Cantidad 50 g
Número UN UN3272
Beilstein 1744683
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%