Learn More
Hexanoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13418648
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-70-7
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00009510
Clave InChI NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Nombre IUPAC hexanoato de metilo
SMILES CCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl hexanoate
Punto de fusión -71.0°C
Densidad 0.8840g/mL
Punto de ebullición 151.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4COOCH3
Índice de refracción 1.4047 to 1.4067
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.884
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Viscosidad <30 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl hexanoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.