Learn More
Linoleato de metilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation. Methyl linoleate may be used as a model compound in oxidation/peroxidation assays to evaluate the anti-peroxidation activity of fullerenes, ellagitannins and other natural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La oxidación del linoleato de metilo en solución orgánica y fosfatidilcolina (PC) en membranas liposomales inducidas por un iniciador azo se ha utilizado a menudo como modelo para la peroxidación lipídica in vivo. El linoleato de metilo puede usarse como un compuesto modelo en ensayos de oxidación/peroxidación para evaluar la actividad de antiperoxidación de fullerenos, elagitaninos y otros productos naturales.
Solubilidad
Soluble en DMF, disolventes grasos y aceites.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
La oxidación del linoleato de metilo en solución orgánica y fosfatidilcolina (PC) en membranas liposomales inducidas por un iniciador azo se ha utilizado a menudo como modelo para la peroxidación lipídica in vivo. El linoleato de metilo puede usarse como un compuesto modelo en ensayos de oxidación/peroxidación para evaluar la actividad de antiperoxidación de fullerenos, elagitaninos y otros productos naturales.
Solubilidad
Soluble en DMF, disolventes grasos y aceites.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl linoleate |
Punto de fusión | -35°C |
Densidad | 0.888 |
Punto de ebullición | 207°C to 208°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 200°C (392°F) |
Índice de refracción | 1.464 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1727614 |
Índice Merck | 14,6095 |
Información de solubilidad | Soluble in DMF,fat solvents,oils. |