Learn More
Linolenato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10079001
Linolenato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10079001
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10079001
Marca: Thermo Scientific Acros 368100050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301-00-8
Fórmula molecular C19H32O2
Peso molecular (g/mol) 292.46
Número MDL MFCD00135851
Clave InChI DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Sinónimo methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
PubChem CID 5319706
Nombre IUPAC metil (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoato
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl linolenate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 0.8950g/mL
Punto de ebullición 182.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Índice de refracción 1.4700 to 1.4720
Cantidad 5 g
Beilstein 02, IV, 1782
Gravedad específica 0.895
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465043 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/08/2024 Catalog Number368100010,368100050
Número de loteA0462520 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/05/2024 Catalog Number368100010,368100050
Número de loteA0455287 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number368100010,368100050
Número de loteA0370864 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog Number368100010,368100050
Número de loteA0400119 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number368100010,368100050
Nombre del producto
  • Methyl linolenate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Linolenato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >