Learn More
N-Metilantranilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409706
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Methyl N-methylanthranilate is a fragrance ingredient used in decorative cosmetics, fine fragrances, shampoos, toilet soaps and other toiletries as well as in non-cosmetic products such as household cleaners and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El N-metilantranilato de metilo es un ingrediente de fragancia utilizado en cosméticos decorativos, fragancias finas, champús, jabones de aseo y otros artículos de aseo, así como en productos no cosméticos como limpiadores y detergentes domésticos.
Solubilidad
Miscible en todas las proporciones con etanol al 96 %, DMSO y éter dietílico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-91-6
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Número MDL MFCD00017183
Clave InChI GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2-methylamino benzoate, methyl n-methylanthranilate, dimethyl anthranilate, methyl methylaminobenzoate, methyl methanthranilate, methyl methylanthranilate, benzoic acid, 2-methylamino-, methyl ester, methyl n-methyl anthranilate, methyl n-methyl-o-anthranilate, methyl o-methylamino benzoate
PubChem CID 6826
Nombre IUPAC 2-(Metilamino)benzoato de metilo
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl N-methylanthranilate
Punto de fusión 17°C to 19°C
Punto de ebullición 256°C to 258°C
Temperatura de inflamación 133°C (271°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 607217
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl 2-methylaminobenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dimethyl anthranilate