Learn More
Nicotinato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456766
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
500 g
Código de producto. 11456766
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23908.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 93-60-7 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Used as a rubefacient, topical vasodilator used to test the efficacy of skin protection compounds (i.e. products designed to provide barriers to chemical warfare agents) and used as a flavoring agent. It is a useful synthetic intermediate. It can be used to prepare biarylcarboxamide inhibitors of phosphodiesterase IV and tumor necrosis factor-α in treatment of rheumatoid arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como vasodilatador tópico rubefaciente para probar la eficacia de compuestos protectores de la piel (es decir, productos diseñados para contrarrestar agentes de guerra química) y como agente saborizante. Es un útil intermediario sintético. Se puede utilizar para preparar inhibidores de biarilcarboxamida de la fosfodiesterasa IV y el factor-α de necrosis tumoral en el tratamiento de la artritis reumatoide.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C en una proporción de 48 g/l. Soluble en alcohol, cloroformo y acetato de etilo. Solubilidad en metanol (casi transparente).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-60-7
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.138
Número MDL MFCD00006388
Clave InChI YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl nicotinate, nikomet, methylnicotinate, nicotinic acid methyl ester, nicometh, methyl 3-pyridinecarboxylate, methyl-nicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, heat spray, nicotinic acid, methyl ester
PubChem CID 7151
Nombre IUPAC metil piridina-3carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl nicotinate
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Olor Slightly Sweetish
Cantidad 100 g
Beilstein 113951
Índice Merck 14,6100
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 48g/L. Soluble in alcohol,chloroform and ethyl acetate. Solubility in methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl nicotinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Pyridinecarboxylicacid, methyl ester