Learn More
Metil octanoato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Description
Methyl octanoate-ethanol mixtures constitute the biodiesel-bioethanol surrogate fuel and kinetics of its oxidation has been studied experimentally in a jet-stirred reactor. Deoxygenation of methyl octanoate over alumina-supported Pt has been studied in both the vapor phase in a flow reactor and in the liquid phase in a semi-batch reactor. It is also used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Las mezclas de metílico octanoato-etanol constituyen el combustible sustituto biodiesel-bioetanol y la cinética de su oxidación se ha estudiado experimentalmente en un reactor de agitación por chorro. Se ha estudiado la desoxigenación del octanoato de metilo sobre el Pt soportado por alúmina tanto en la fase de vapor en un reactor de flujo como en la fase líquida en un reactor de semi-lote. También se utiliza para fabricar otros productos químicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Las mezclas de metílico octanoato-etanol constituyen el combustible sustituto biodiesel-bioetanol y la cinética de su oxidación se ha estudiado experimentalmente en un reactor de agitación por chorro. Se ha estudiado la desoxigenación del octanoato de metilo sobre el Pt soportado por alúmina tanto en la fase de vapor en un reactor de flujo como en la fase líquida en un reactor de semi-lote. También se utiliza para fabricar otros productos químicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Nombre del producto químico o material | Methyl octanoate |
Punto de fusión | -40°C |
Densidad | 0.875 |
Punto de ebullición | 193°C to 194°C |
Temperatura de inflamación | 72°C (161°F) |
Índice de refracción | 1.4175 |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 1752270 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.24 |
Show More |