Learn More
Oleato de metilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers for duplicating inks, rubbers and waxes. It finds application as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oleato de metilo se utiliza como patrón de referencia cromatográfica en investigación bioquímica. También se utiliza como intermedio para detergentes, emulsionantes, agentes humectantes, estabilizadores, tratamientos textiles, plastificantes para la duplicación de tintas, cauchos y ceras. Además, se usa en lubricantes y aditivos lubricantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El oleato de metilo se utiliza como patrón de referencia cromatográfica en investigación bioquímica. También se utiliza como intermedio para detergentes, emulsionantes, agentes humectantes, estabilizadores, tratamientos textiles, plastificantes para la duplicación de tintas, cauchos y ceras. Además, se usa en lubricantes y aditivos lubricantes.
Solubilidad
Miscible con alcohol, éter y cloroformo. Inmiscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl oleate |
Densidad | 0.876 |
Punto de ebullición | 168°C to 170°C (2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 163°C (325°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3 |
Índice de refracción | 1.452 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 1727037 |
Índice Merck | 14,6828 |
Información de solubilidad | Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water. |