Learn More
Metil oleato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15500644
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-62-9
Fórmula molecular C19H36O2
Peso molecular (g/mol) 296.48
Clave InChI QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Sinónimo methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
Nombre IUPAC metil (Z)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl oleate
Punto de fusión -20.0°C
Densidad 0.8700g/mL
Punto de ebullición 186.0°C (9.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOCH3
Índice de refracción 1.4510 to 1.4580
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.87
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Viscosidad 6.829 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.48
Porcentaje de pureza 99%