Learn More
Indicador de naranja de metilo, Chem Lab™
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Concentración:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 0°C |
| Concentración | 1 g/L in water indicator solution |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Olor | Odorless |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 1 L |
| Forma física | Líquido |