Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de metilo, indicador
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl Orange |
Punto de fusión | >300.0°C |
Beilstein | 16, 331 |
Índice Merck | 15, 6178 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Lambda máx | 461 to 469nm (in 0.01N NaOH) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.32 |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464047 | Certificado de análisis | 09/07/2024 | 151421000,151425000 |
A0460528 | Certificado de análisis | 11/03/2024 | 151421000,151425000 |
A0453198 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 151421000,151425000 |
A0393961 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 151421000,151425000 |
A0403643 | Certificado de análisis | 13/12/2022 | 151421000,151425000 |
Seguridad y manipulación
- Methyl Orange
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: C.I. Acid Orange 52