Learn More
p-Toluenosulfonato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10731061
p-Toluenosulfonato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731061
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10731061
Marca: Thermo Scientific Acros 170101000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-48-8
Fórmula molecular C8H10O3S
Peso molecular (g/mol) 186.23
Número MDL MFCD00008417
Clave InChI VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
PubChem CID 6645
Nombre IUPAC metil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluenesulfonate
Nombre de nota 97%
Acidez 0.2% max.
Punto de fusión 24.0°C to 30.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 292.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3CH3
Índice de refracción 1.5162 to 1.5182
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 99
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463872 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number170100025,170101000,170105000
Número de loteA0432524 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2024 Catalog Number170100025,170101000,170105000
Número de loteA0396097 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number170100025,170101000,170105000
Número de loteA0399616 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number170100025,170101000,170105000
Número de loteA0413474 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number170100025,170101000,170105000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
p-Toluenosulfonato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >