Learn More
p-Toluenesulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11484233
p-Toluenesulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484233
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Código de producto. 11484233
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10881.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Methyl p-toluenesulfonate is used as a methylating agent in organic synthesis. It acts as a catalyst for alkyd resins. It is also employed in selective 1-substitution reaction of tetrazole. Further, it is used in the preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluensulfonato de metilo se utiliza como agente metilante en la síntesis orgánica. Actúa como catalizador para las resinas alquídicas. También se emplea en la reacción de sustitución 1 selectiva del tetrazol. Además, se utiliza en la preparación de tintes.
Solubilidad
Soluble en éter, alcohol, benceno y cloroformo. Ligeramente soluble en éter de petróleo. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-48-8
Fórmula molecular C8H10O3S
Peso molecular (g/mol) 186.225
Número MDL MFCD00008417
Clave InChI VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
PubChem CID 6645
Nombre IUPAC metil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluenesulfonate
Punto de fusión 24°C to 28°C
Densidad 1.234
Punto de ebullición 140°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 152°C (305°F)
Índice de refracción 1.5185
Cantidad 250 g
Número UN UN3261
Beilstein 609209
Información de solubilidad Soluble in ether,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253369 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog NumberA10881.30,A10881.0B
Número de lote10250336 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog NumberA10881.30,A10881.0B
Número de loteB4644A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10881.30,A10881.0B
Número de lote10202824 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10881.30,A10881.0B
Número de loteN07A014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA10881.30,A10881.0B
RUO – Research Use Only
Título del producto
p-Toluenesulfonato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >