Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl palmitate |
| Nombre de nota | 95% |
| Punto de fusión | 28.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.85g/mL |
| Punto de ebullición | 338.0°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |