Learn More
Metil palmitato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15530644
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-39-0
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.45
Clave InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nombre IUPAC hexadecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl palmitate
Punto de fusión 28.0°C
Punto de ebullición 338.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2CH3
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.45
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl palmitate