Learn More
Metilfenil sulfona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
Methyl phenyl sulfone, a versatile building block for the construction of chemicals with diverse functionalities
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La metilfenil sulfona es un compuesto básico versátil para la fabricación de productos químicos con diversas funcionalidades.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno y cloroformo. Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La metilfenil sulfona es un compuesto básico versátil para la fabricación de productos químicos con diversas funcionalidades.
Solubilidad
Soluble en metanol, etanol, benceno y cloroformo. Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl phenyl sulfone |
Punto de fusión | 85°C to 88°C |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1906914 |
Información de solubilidad | Soluble in methanol,ethanol,benzene,and chloroform. Partly miscible in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.2 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl phenyl sulphone
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: (Methylsulphonyl)benzene