Learn More
Propionato de metilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021570
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-12-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00009306
Clave InChI RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
Nombre IUPAC propanoato de metilo
SMILES CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propionate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -88°C
Color Incolora
Densidad 0.9150g/mL
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Temperatura de inflamación -2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CO2CH3
Índice de refracción 1.377
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 239
Índice Merck 15, 6185
Gravedad específica 0.915
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido