Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de metilo, solución acuosa al 0,1 % p/v
Transition interval: pH 4.8 (purple) to pH 5.4 (green)
47.24€ - 68.74€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl Purple |
---|---|
CAS | 1340-02-9, 7732-18-5 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.1% w/v aqueous solution |
Número MDL | MFCD00070843 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Morado metílico:0,1%; agua:99,9% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11386149
|
Thermo Scientific Chemicals
042753.AP |
500 mL |
47.24€
500 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11305557
|
Thermo Scientific Chemicals
042753.K2 |
1 L |
68.74€
1 litro |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Methyl Purple | |
0.1% w/v aqueous solution | |
Morado metílico:0,1%; agua:99,9% | |
Líquido |
1340-02-9, 7732-18-5 | |
MFCD00070843 | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes