Learn More
Piruvato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11469060 25 g 25 g
11479060 100 g 100 g
11489060 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11469060
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13966.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 600-22-6 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Methyl Pyruvate acts as a potent secretagogue used in the study of stimulus-secretion coupling. Also used in the preparation of quinoxalines as dual phoosphodiesterase 2/10 (PDE2/10) inhibitors. It increases free calcium ion concentration in the cytosol of pancreatic cells. It is used in the preparation of dimethyl 2,3-dimethylenebutanedioate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El piruvato de metilo actúa como un potente secretagogo utilizado en el estudio del acoplamiento estímulo-secreción. También se utiliza en la preparación de quinoxalinas como ihibidores duales de las fosfodiesterasas 2/10 (PDE 2/10). Aumenta la concentración libre de iones de calcio en el citosol de las células pancreáticas. Se utiliza en la preparación de dimetil 2,3-dimetilenobutanodioato.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol, éter y alcohol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos del agentes oxidantes y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 600-22-6
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.089
Número MDL MFCD00008754
Clave InChI CWKLZLBVOJRSOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pyruvate, pyruvic acid, methyl ester, pyruvic acid methyl ester, methyl 2-oxopropionate, propanoic acid, 2-oxo-, methyl ester, methyl-pyruvate, methylglyoxylic acid methyl ester, unii-3kjm65g5xl, 3kjm65g5xl, 2-oxo-propionic acid methyl ester
PubChem CID 11748
ChEBI CHEBI:51850
Nombre IUPAC metil 2-oxopropanoato
SMILES CC(=O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Pyruvate
Densidad 1.123
Punto de ebullición 135°C to 137°C
Temperatura de inflamación 39°C (102°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Índice de refracción 1.404
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1361953
Índice Merck 14,8021
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl pyruvat
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methyl pyruvate