Learn More
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375710 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
Código de producto. 10375710
Marca: Fisher Chemical M/5170/44
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 493-52-7
Fórmula molecular C15H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 269.304
Número MDL 2425
Clave InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(dimetilamino)fenil]diazenil]benzoico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Punto de fusión 178°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Rojo
Cantidad 5 g
Forma física Sólido