Learn More
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 178°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 269.3g/mol |
Envase | Tarro de cristal |
Color | Rojo |
Cantidad | 100 g |
Forma física | Sólido |
Título del producto
Methyl Red, Pure, Water Soluble, Indicator, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido