Learn More
Solución de rojo de metilo, grado EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 11494699 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. 11494699
Marca: Reagecon 1055102
Se vuelve roja en soluciones ácidas y se utiliza en la prueba MR para identificar la presencia de bacterias. La solución de rojo de metilo, grado EP, Reagecon™ es una solución lista para su uso con 50 mg de rojo de metilo por 100 ml. Se fabrica de acuerdo con la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001.
El rojo de metilo es un colorante azoico que es un indicador de pH que cambia de color en presencia de soluciones ácidas (rojo con un pH de < 4,4, amarillo con un pH de > 6,2 y naranja con valores intermedios). Se utiliza especialmente en la prueba MR para identificar bacterias intestinales que producen ácidos estables durante el metabolismo de la glucosa (fermentación).
  • Se prepara mezclando 50 g de rojo de metilo en una mezcla de 1,86 ml de hidróxido sódico de 0,1 M y 50 ml de etanol, lo cual se diluye en 100 ml con agua
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El reactivo está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de soluciones volumétricas precisas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
CAS 493-52-7, 1310-73-2, 64-17-5, 7732-18-5
Concentración 50mg Methyl Red per 100mL
Fórmula molecular C15H15N3O2
Sinónimo C.I. Acid Red 2, 2-(4-Dimethylamino-phenylazo)benzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.3g/mol
Grado Farmacopea Europea farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
Envase A prueba de manipulación
Certificado de análisis Yes
Cambios de color con pH Red: pH <4.4
Yellow: pH >6.2
Orange:pH 4.4–6.2
Disolvente o matriz Sodium hydroxide, alcohol and water
Índice de color n.º 13020
Color Rojo
Cantidad 100 ml
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • METHYL RED SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol