Learn More
(S)-1-Boc-5-oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate in medicine, pharmacy, cosmetics, and industrial, artificial flavoring and fragrance agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-1-Boc-5-oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo se utiliza en medicina, farmacéuticos, cosmética, productos industriales, aromatizantes artificiales y fragancias.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El (S)-1-Boc-5-oxopirrolidina-2-carboxilato de metilo se utiliza en medicina, farmacéuticos, cosmética, productos industriales, aromatizantes artificiales y fragancias.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
Punto de fusión | 68°C to 72°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3077 |
Información de solubilidad | Soluble in dichloromethane. |
Rotación óptica | −32° (c=0.5 in Chloroform) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.26 |
Porcentaje de pureza | 98% |