Learn More
Estearato de metilo, mezcla de homólogos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523421 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10135900 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 10523421
Marca: Thermo Scientific Acros 304220010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-61-8 | C19H38O2 | 298.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-61-8
Fórmula molecular C19H38O2
Peso molecular (g/mol) 298.51
Número MDL MFCD00009005
Clave InChI HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl stearate, octadecanoic acid, methyl ester, stearic acid methyl ester, metholene 2218, kemester 9718, methyl n-octadecanoate, stearic acid, methyl ester, kemester 9018, emery 2218, n-octadecanoic acid methyl ester
PubChem CID 8201
ChEBI CHEBI:69188
Nombre IUPAC octadecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl stearate
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión 37.0°C to 39.0°C
Color Crema a blanco o amarillo
Densidad 0.8360g/mL
Punto de ebullición 215.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)16CO2CH3
Cantidad 1 kg
Valor de saponificación 186 to 192mg KOH/g
Índice Merck 15,893
Gravedad específica 0.836
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.51
Forma física Pasta