Learn More
Sulfuro de metilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 ml
2.50 litro
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl sulfide |
| Punto de fusión | -98.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8460g/mL |
| Punto de ebullición | 38.0°C |
| Temperatura de inflamación | −48°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.2% max. Methylmercaptan (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3)2S |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl sulfide