Learn More
Sulfuro de metilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10071470
Sulfuro de metilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071470
10 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10071470
Marca: Thermo Scientific Acros 127760100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-18-3
Fórmula molecular C2H6S
Peso molecular (g/mol) 62.13
Número MDL MFCD00008562
Clave InChI QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimethyl sulfide, methyl sulfide, methane, thiobis, dimethylsulfide, dimethylsulphide, methyl thioether, 2-thiapropane, dimethyl sulphide, dimethyl thioether, methylthiomethane
PubChem CID 1068
ChEBI CHEBI:17437
Nombre IUPAC (methylsulfanyl)methane
SMILES CSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl sulfide
Punto de fusión -98.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8460g/mL
Punto de ebullición 38.0°C
Temperatura de inflamación −48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.2% max. Methylmercaptan (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2S
Índice de refracción 1.4351
Cantidad 10 mL
Beilstein 01, 288
Fieser 02,156; 04,190; 05,260; 15,88; 16,84; 17,198
Índice Merck 15, 3281
Gravedad específica 0.846
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 62.13
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number127760010,127760100,127760025
Número de loteA0465683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/08/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
Número de loteA0464144 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/07/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
Número de loteA0462831 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/05/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
Número de loteA0460201 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number127760010,127760100,127760025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfuro de metilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >