Learn More
Sulfuro de metilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methyl sulfide |
Punto de fusión | -98.0°C |
Color | Incolora |
Densidad | 0.8460g/mL |
Punto de ebullición | 38.0°C |
Temperatura de inflamación | −48°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.2% max. Methylmercaptan (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)2S |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl sulfide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfuro de metilo, 99+ %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido