Learn More
Sulfóxido de metilo, 99,7+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10081951
Sulfóxido de metilo, 99,7+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10081951
100 ml, Frasco de vidrio AcroSeal™
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Código de producto. 10081951
Marca: Thermo Scientific Acros 326881000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-68-5
Fórmula molecular C2H6OS
Peso molecular (g/mol) 78.13
Número MDL MFCD00002089
Clave InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dimetilsulfóxido, sulfóxido de metilo, metano, sulfinilbis, dimexida, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Nombre IUPAC metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuro de metilo
Punto de fusión 18.4 °C
Color Incolora
Densidad 1.1000 g/ml
Punto de ebullición 189.0°C
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 87 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4770 a 1.4800
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7+ %
Residuos después de la evaporación 0.001 % máx.
Gravedad específica 1.1
Fórmula lineal (CH3)2SO
Viscosidad 1.987 mPa.s (25 °C)
Beilstein 01, IV, 1277
Agua 0.005 % máx.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Índice Merck 15, 3285
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol, benceno, acetona, cloroformo, éter dietílico e hidrocarburos aromáticos
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.13
Porcentaje de pureza ≥99.7 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfóxido de metilo, 99,7+ %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >